주요 문서
KEY466132931
Key Organics / BIONET
ethyl 4-phenoxy-2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
320.35
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-phenoxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C19H16N2O3/c1-2-23-19(22)16-13-20-17(14-9-5-3-6-10-14)21-18(16)24-15-11-7-4-8-12-15/h3-13H,2H2,1H3
InChI key
YXRZPWSCYIXPDK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11M-574S
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11M-574S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)