주요 문서
KEY466132786
Key Organics / BIONET
3,4-dichloro-N-[3-cyano-4-(phenylsulfanyl)phenyl]benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
399.3
MDL number:
Iupac Name
3,4-dichloro-N-[3-cyano-4-(phenylsulfanyl)phenyl]benzamide
Inchi Code
1S/C20H12Cl2N2OS/c21-17-8-6-13(11-18(17)22)20(25)24-15-7-9-19(14(10-15)12-23)26-16-4-2-1-3-5-16/h1-11H,(H,24,25)
InChI key
GCSQBYDXAJUVOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11K-615S
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11K-615S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)