주요 문서
KEY466132742
Key Organics / BIONET
6-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2,7-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.27
MDL number:
Iupac Name
6-(4-methoxyphenyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2,7-diamine
Inchi Code
1S/C12H12N6O/c1-19-8-4-2-7(3-5-8)9-6-15-12-16-11(14)17-18(12)10(9)13/h2-6H,13H2,1H3,(H2,14,17)
InChI key
AMOBMYRISQZLQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11K-027
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11K-027
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)