주요 문서
KEY466131653
Key Organics / BIONET
(2Z)-2-[(E)-(methoxyimino)methyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.21
MDL number:
Iupac Name
(2Z)-2-[(E)-(methoxyimino)methyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O/c1-18-17-8-10(7-16)6-9-2-4-11(5-3-9)12(13,14)15/h2-6,8H,1H3/b10-6+,17-8+
InChI key
ZVXCOGYAHLCAOV-XAOWMYDVSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10H-036
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10H-036
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)