주요 문서
KEY466131631
Key Organics / BIONET
methyl 2-phenyl-2-[3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamido]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
373.35
MDL number:
Iupac Name
methyl phenyl({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl}amino)acetate
Inchi Code
1S/C16H14F3NO4S/c1-24-15(21)14(11-6-3-2-4-7-11)20-25(22,23)13-9-5-8-12(10-13)16(17,18)19/h2-10,14,20H,1H3
InChI key
QNKRRMVKZDSPAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10G-482S
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10G-482S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)