주요 문서
KEY465203321
Key Organics / BIONET
methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
Iupac Name
methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-13-10-6-3-9(4-7-10)5-8-11(12)14-2/h3-8H,1-2H3/b8-5+
InChI key
VEZIKIAGFYZTCI-VMPITWQZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3707
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3707
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)