주요 문서
KEY465203305
Key Organics / BIONET
1-(pyridin-4-yl)imidazolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.18
MDL number:
Iupac Name
1-(4-pyridinyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c12-8-10-5-6-11(8)7-1-3-9-4-2-7/h1-4H,5-6H2,(H,10,12)
InChI key
HKCFTGZESMCKJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3660
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3660
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)