주요 문서
KEY465203232
Key Organics / BIONET
2-fluoro-6-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.19
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-6-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H7FN2/c12-10-4-3-5-11(9(10)8-13)14-6-1-2-7-14/h1-7H
InChI key
NPZSWZGYPPDMFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3335
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3335
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)