주요 문서
KEY465203109
Key Organics / BIONET
3-(hexyloxy)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.27
MDL number:
Iupac Name
3-(hexyloxy)phenol
Inchi Code
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-9-14-12-8-6-7-11(13)10-12/h6-8,10,13H,2-5,9H2,1H3
InChI key
XPNKJGMHGPTELE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2932
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2932
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)