주요 문서
KEY465202266
Key Organics / BIONET
3-[(4-fluoro-2-methylphenyl)carbamoyl]propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.22
MDL number:
Iupac Name
4-(4-fluoro-2-methylanilino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12FNO3/c1-7-6-8(12)2-3-9(7)13-10(14)4-5-11(15)16/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
ZTUOJUZSDAFSRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-1979
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-1979
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)