주요 문서
KEY465201545
Key Organics / BIONET
1-(2,4-dimethylphenyl)imidazolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
MDL number:
Iupac Name
1-(2,4-dimethylphenyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-8-3-4-10(9(2)7-8)13-6-5-12-11(13)14/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI key
KPBMOBHWFZBAHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FA-0890
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FA-0890
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)