주요 문서
KEY465201267
Key Organics / BIONET
4-ethyl-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)hexanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.35
MDL number:
Iupac Name
4-ethyl-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)hexanoic acid
Inchi Code
1S/C16H21NO3/c1-3-11(4-2)14(9-15(18)19)17-10-12-7-5-6-8-13(12)16(17)20/h5-8,11,14H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
ACSPQRZSBZMWMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9T-0047
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9T-0047
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)