주요 문서
KEY465200253
Key Organics / BIONET
N-(3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)cyclopropanecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.33
MDL number:
Iupac Name
N-(3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothien-2-yl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H14N2OS/c14-7-10-9-3-1-2-4-11(9)17-13(10)15-12(16)8-5-6-8/h8H,1-6H2,(H,15,16)
InChI key
DAYQQRFQUSNVLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8T-0631
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8T-0631
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)