주요 문서
KEY465200203
Key Organics / BIONET
2-(2,4-dichlorobenzoyl)thieno[2,3-b]quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
358.25
MDL number:
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(thieno[2,3-b]quinolin-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C18H9Cl2NOS/c19-12-5-6-13(14(20)9-12)17(22)16-8-11-7-10-3-1-2-4-15(10)21-18(11)23-16/h1-9H
InChI key
UVQGVFDOFFNDPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8R-1151
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8R-1151
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)