주요 문서
KEY465200137
Key Organics / BIONET
N-[3-(dimethylamino)propyl]-4-(2-ethylbutanoyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.41
MDL number:
Iupac Name
N-[3-(dimethylamino)propyl]-4-(2-ethylbutanoyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C16H27N3O2/c1-5-12(6-2)15(20)13-10-14(18-11-13)16(21)17-8-7-9-19(3)4/h10-12,18H,5-9H2,1-4H3,(H,17,21)
InChI key
XCYGZXKQRMTSTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8R-0355
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8R-0355
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)