주요 문서
KEY465199858
Key Organics / BIONET
(2Z)-2-cyano-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enethioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.24
MDL number:
Iupac Name
(2Z)-2-cyano-3-(4-fluorophenyl)-2-propenethioamide
Inchi Code
1S/C10H7FN2S/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H2,13,14)/b8-5-
InChI key
TXTBVZMAVKCLRA-YVMONPNESA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8M-557S
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8M-557S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)