주요 문서
KEY465199771
Key Organics / BIONET
2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-4H-chromene-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
296.33
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-4H-chromene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C17H16N2O3/c1-21-11-7-5-10(6-8-11)15-12(9-18)17(19)22-14-4-2-3-13(20)16(14)15/h5-8,15H,2-4,19H2,1H3
InChI key
CQZGQKZADZHJSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8L-712
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8L-712
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)