주요 문서
KEY465199578
Key Organics / BIONET
4-[(2E)-2-(phenylmethylidene)hydrazin-1-yl]quinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.29
MDL number:
Iupac Name
benzaldehyde 4-quinazolinylhydrazone
Inchi Code
1S/C15H12N4/c1-2-6-12(7-3-1)10-18-19-15-13-8-4-5-9-14(13)16-11-17-15/h1-11H,(H,16,17,19)/b18-10+
InChI key
USQZQVMBYROFJP-VCHYOVAHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8E-918
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8E-918
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)