주요 문서
KEY465199417
Key Organics / BIONET
1,1,1-trifluoro-3-{[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]amino}propan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.27
MDL number:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-{[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]amino}-2-propanol
Inchi Code
1S/C13H15F3N2O/c14-13(15,16)12(19)8-17-6-5-9-7-18-11-4-2-1-3-10(9)11/h1-4,7,12,17-19H,5-6,8H2
InChI key
ALOJQCWAWNNNIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7X-0803
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7X-0803
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)