주요 문서
KEY465199280
Key Organics / BIONET
1,3-dimethyl 2-methyl-2-(4-nitrophenyl)propanedioate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.24
MDL number:
Iupac Name
dimethyl 2-methyl-2-(4-nitrophenyl)malonate
Inchi Code
1S/C12H13NO6/c1-12(10(14)18-2,11(15)19-3)8-4-6-9(7-5-8)13(16)17/h4-7H,1-3H3
InChI key
RFISOAYKEOMLCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7T-0070
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0070
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)