주요 문서
KEY465199263
Key Organics / BIONET
methyl 3-(2-chlorobenzamido)thiophene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
295.75
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-[(2-chlorobenzoyl)amino]-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10ClNO3S/c1-18-13(17)11-10(6-7-19-11)15-12(16)8-4-2-3-5-9(8)14/h2-7H,1H3,(H,15,16)
InChI key
JXYISYMVMSRBCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7R-1331
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-1331
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)