주요 문서
KEY465198884
Key Organics / BIONET
methyl 3-{[(1Z)-3-oxo-2-phenylbut-1-en-1-yl]amino}thiophene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
301.37
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-{[(1Z)-3-oxo-2-phenyl-1-butenyl]amino}-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H15NO3S/c1-11(18)13(12-6-4-3-5-7-12)10-17-14-8-9-21-15(14)16(19)20-2/h3-10,17H,1-2H3/b13-10+
InChI key
WMPMSTVWVFPFMC-JLHYYAGUSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7M-705
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7M-705
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)