주요 문서
KEY465198798
Key Organics / BIONET
2-[(4-chlorophenyl)methylidene]propanedinitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.62
MDL number:
Iupac Name
2-(4-chlorobenzylidene)malononitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2/c11-10-3-1-8(2-4-10)5-9(6-12)7-13/h1-5H
InChI key
FQSXBLOWLYPURG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7L-721
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7L-721
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)