주요 문서
KEY465198762
Key Organics / BIONET
4-[(1E)-tridec-1-en-1-yl]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
302.46
MDL number:
Iupac Name
4-[(1E)-1-tridecenyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-14-16-19(17-15-18)20(21)22/h12-17H,2-11H2,1H3,(H,21,22)/b13-12+
InChI key
HMPHXVJGYWELBM-OUKQBFOZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7K-916
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7K-916
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)