주요 문서
KEY465198651
Key Organics / BIONET
2,6-dimethyl-4-oxo-4H-pyran-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.15
MDL number:
Iupac Name
2,6-dimethyl-4-oxo-4H-pyran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(9)7(8(10)11)5(2)12-4/h3H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
MZMRFDKQPOMOGX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store under inert gas at 4C
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7H-938
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7H-938
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)