주요 문서
KEY465198570
Key Organics / BIONET
4-(2,4-dichlorophenoxy)-N-(propan-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
366.17
MDL number:
Iupac Name
N-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-N-isopropylamine
Inchi Code
1S/C14H12Cl2F3N3O/c1-7(2)20-13-21-11(14(17,18)19)6-12(22-13)23-10-4-3-8(15)5-9(10)16/h3-7H,1-2H3,(H,20,21,22)
InChI key
KPZTYFJZQWHZPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7G-421S
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7G-421S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)