주요 문서
KEY465198352
Key Organics / BIONET
7-methoxy-2,3-dimethyl-4-nitro-1-benzofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.21
MDL number:
Iupac Name
7-methoxy-2,3-dimethyl-4-nitro-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c1-6-7(2)16-11-9(15-3)5-4-8(10(6)11)12(13)14/h4-5H,1-3H3
InChI key
TYJRNAWRIUWZFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6X-0826
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6X-0826
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)