주요 문서
KEY465198103
Key Organics / BIONET
3-(dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.25
MDL number:
Iupac Name
3-(dimethylamino)-1-(3-pyridinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,13H,5,7H2,1-2H3
InChI key
NRSTXKLBMAVOGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6R-0030
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6R-0030
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)