주요 문서
KEY465197856
Key Organics / BIONET
(5-chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)(4-chlorophenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
333.22
MDL number:
Iupac Name
(5-chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)(4-chlorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C17H14Cl2N2O/c1-21-17(19)14(15(20-21)11-5-3-2-4-6-11)16(22)12-7-9-13(18)10-8-12/h2-10,16,22H,1H3
InChI key
YHDAICFSKYFDPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6K-586S
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6K-586S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)