KEY465197534
Key Organics / BIONET
3-chloro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]propane-1-sulfonamide
๋ก๊ทธ์ธ์กฐ์ง ๋ฐ ๊ณ์ฝ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณด๊ธฐ
๋ชจ๋ ์ฌ์ง(1)
About This Item
Iupac Name
3-chloro-N-(4-fluorobenzyl)-1-propanesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H13ClFNO2S/c11-6-1-7-16(14,15)13-8-9-2-4-10(12)5-3-9/h2-5,13H,1,6-8H2
InChI key
FCQCVXJJAZGSRC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5X-0836
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5X-0836
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํ์ ๋กํธ/๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์ฌ ์ํ ์ฑ์ ์(COA)์ ๊ฒ์ํ์ญ์์ค. ๋กํธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ ์ ํ ๋ผ๋ฒจ์ ์๋ โ๋กํธโ ๋๋ โ๋ฐฐ์นโ๋ผ๋ ์ฉ์ด ๋ค์์ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.