주요 문서
KEY465197397
Key Organics / BIONET
ethyl 7-thia-2,5-diazatricyclo[6.4.0.0�dodeca-1(12),3,5,8,10-pentaene-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.29
MDL number:
Iupac Name
ethyl imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10N2O2S/c1-2-16-11(15)8-7-14-9-5-3-4-6-10(9)17-12(14)13-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
REOXQBVMMDCPSB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5T-0623
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5T-0623
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)