주요 문서
KEY465196368
Key Organics / BIONET
[(4Z)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-ylidene]amino benzenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
291.33
MDL number:
Iupac Name
N-(6,7-dihydrobenzofuran-4-yl)-O-(phenylsulfonyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C14H13NO4S/c16-20(17,11-5-2-1-3-6-11)19-15-13-7-4-8-14-12(13)9-10-18-14/h1-3,5-7,9-10,15H,4,8H2
InChI key
FQIWTGAMQQCSJX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4R-1327
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-1327
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)