주요 문서
KEY465196292
Key Organics / BIONET
1-benzoyl-3-{4,6-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl}thiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
325.39
MDL number:
Iupac Name
N-benzoyl-N'-(4,6-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl)thiourea
Inchi Code
1S/C16H15N5OS/c1-9-8-10(2)17-13-12(9)14(21-20-13)18-16(23)19-15(22)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H3,17,18,19,20,21,22,23)
InChI key
ZASYAMGRYVNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4R-0622
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-0622
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)