주요 문서
KEY465195878
Key Organics / BIONET
(2E)-3-amino-2-cyano-N-methyl-3-(morpholin-4-yl)prop-2-enethioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.3
MDL number:
Iupac Name
(2E)-3-amino-2-cyano-N-methyl-3-(4-morpholinyl)-2-propenethioamide
Inchi Code
1S/C9H14N4OS/c1-12-9(15)7(6-10)8(11)13-2-4-14-5-3-13/h2-5,11H2,1H3,(H,12,15)/b8-7+
InChI key
GLINEWRVFBKPBP-BQYQJAHWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4H-901
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4H-901
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)