주요 문서
KEY465195785
Key Organics / BIONET
3,5-dichloro-N-methyl-N-(4-nitrophenyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
325.15
MDL number:
Iupac Name
3,5-dichloro-N-methyl-N-(4-nitrophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H10Cl2N2O3/c1-17(12-2-4-13(5-3-12)18(20)21)14(19)9-6-10(15)8-11(16)7-9/h2-8H,1H3
InChI key
CGKPDHLBRGFAQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-426S
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-426S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)