주요 문서
KEY465195736
Key Organics / BIONET
methyl 2-{[2-(pyridin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl]sulfanyl}acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
329.3
MDL number:
Iupac Name
methyl {[2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]sulfanyl}acetate
Inchi Code
1S/C13H10F3N3O2S/c1-21-11(20)7-22-10-6-9(13(14,15)16)18-12(19-10)8-4-2-3-5-17-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
UGMLAKAURKMFCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4E-317S
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4E-317S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)