주요 문서
KEY465194748
Key Organics / BIONET
6-{[(3-chlorophenyl)methyl]sulfanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
305.81
MDL number:
Iupac Name
6-[(3-chlorobenzyl)sulfanyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H8ClN3S2/c14-10-3-1-2-9(6-10)8-19-12-11(7-15)17-4-5-18-13(17)16-12/h1-6H,8H2
InChI key
WMGDWZFBMNGUTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3E-352S
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3E-352S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)