주요 문서
KEY465194574
Key Organics / BIONET
2,3-dimethyl 4-methylquinoline-2,3-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.26
MDL number:
Iupac Name
dimethyl 4-methyl-2,3-quinolinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H13NO4/c1-8-9-6-4-5-7-10(9)15-12(14(17)19-3)11(8)13(16)18-2/h4-7H,1-3H3
InChI key
DDGYJSFQHGMAKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2W-0820
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2W-0820
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)