주요 문서
KEY465194249
Key Organics / BIONET
methyl 2-[4,5-dimethoxy-2-(methylsulfamoyl)phenyl]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
303.34
MDL number:
Iupac Name
methyl {4,5-dimethoxy-2-[(methylamino)sulfonyl]phenyl}acetate
Inchi Code
1S/C12H17NO6S/c1-13-20(15,16)11-7-10(18-3)9(17-2)5-8(11)6-12(14)19-4/h5,7,13H,6H2,1-4H3
InChI key
UUYYUGFFUCWYKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2P-517S
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2P-517S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)