주요 문서
KEY465193165
Key Organics / BIONET
2-bromo-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.04
MDL number:
Iupac Name
bromo(4-nitrophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-8(5-10)6-1-3-7(4-2-6)11(12)13/h1-4,8H
InChI key
GLXYIJPBMWDLPX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1L-041
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1L-041
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)