주요 문서
KEY465193123
Key Organics / BIONET
ethyl 2-{[(4-chlorophenyl)carbamothioyl]amino}acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.76
MDL number:
Iupac Name
ethyl {[(4-chloroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O2S/c1-2-16-10(15)7-13-11(17)14-9-5-3-8(12)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,13,14,17)
InChI key
BDSKFVVWJXWRPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1K-030
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1K-030
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)