주요 문서
KEY465193097
Key Organics / BIONET
2-(morpholin-4-yl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.25
MDL number:
Iupac Name
4-morpholinyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H13F3N2O/c14-13(15,16)11-3-1-2-10(8-11)12(9-17)18-4-6-19-7-5-18/h1-3,8,12H,4-7H2
InChI key
IKAJGOMEIIUHAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1J-026
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1J-026
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)