주요 문서
KEY465193081
Key Organics / BIONET
1,3-dimethyl-5-{[2-(prop-2-en-1-yloxy)naphthalen-1-yl]methylidene}-1,3-diazinane-2,4,6-trione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
350.37
MDL number:
Iupac Name
5-{[2-(allyloxy)-1-naphthyl]methylene}-1,3-dimethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione
Inchi Code
1S/C20H18N2O4/c1-4-11-26-17-10-9-13-7-5-6-8-14(13)15(17)12-16-18(23)21(2)20(25)22(3)19(16)24/h4-10,12H,1,11H2,2-3H3
InChI key
PEWLAMBDWPFJJF-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1H-930
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1H-930
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)