주요 문서
KEY465192689
Key Organics / BIONET
methyl 3-amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.28
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(1-naphthyl)propanoate
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-17-14(16)9-13(15)12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8,13H,9,15H2,1H3
InChI key
SWRJDUCBRJSBRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12R-0603
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)