주요 문서
KEY458252968
Key Organics / BIONET
4-cyanothiophene-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.16
MDL number:
Iupac Name
4-cyano-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3NO2S/c7-2-4-1-5(6(8)9)10-3-4/h1,3H,(H,8,9)
InChI key
ISGHIGMGRPSNGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/PS-3300
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/PS-3300
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)