주요 문서
KEY458252040
Key Organics / BIONET
1,3-diethyl 2-{[(4-acetylphenyl)amino]methylidene}propanedioate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
305.33
MDL number:
Iupac Name
diethyl 2-[(4-acetylanilino)methylene]malonate
Inchi Code
1S/C16H19NO5/c1-4-21-15(19)14(16(20)22-5-2)10-17-13-8-6-12(7-9-13)11(3)18/h6-10,17H,4-5H2,1-3H3
InChI key
SOOYTNLPEXVIOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8J-015
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8J-015
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)