주요 문서
KEY458251333
Key Organics / BIONET
3-bromo-4-(4-fluorophenoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
3-bromo-4-(4-fluorophenoxy)aniline
Inchi Code
1S/C12H9BrFNO/c13-11-7-9(15)3-6-12(11)16-10-4-1-8(14)2-5-10/h1-7H,15H2
InChI key
FSTQDWCIBNUNGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-242
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-242
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)