주요 문서
KEY458251329
Key Organics / BIONET
3-bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.13
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-4-(4-morpholinyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,12H2
InChI key
IWWZCFFYGZRVHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-075
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-075
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)