주요 문서
KEY458251163
Key Organics / BIONET
ethyl 2-[2-(4-fluorobenzamido)-1,3-thiazol-4-yl]benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
370.4
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-{2-[(4-fluorobenzoyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}benzoate
Inchi Code
1S/C19H15FN2O3S/c1-2-25-18(24)15-6-4-3-5-14(15)16-11-26-19(21-16)22-17(23)12-7-9-13(20)10-8-12/h3-11H,2H2,1H3,(H,21,22,23)
InChI key
PYEJLVZDRJIPTP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10F-928
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10F-928
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)