주요 문서
KEY458251093
Key Organics / BIONET
N-benzyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxalin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.31
MDL number:
Iupac Name
N-benzyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxalin-4-amine
Inchi Code
1S/C16H13N5/c1-2-6-12(7-3-1)10-17-15-16-20-18-11-21(16)14-9-5-4-8-13(14)19-15/h1-9,11H,10H2,(H,17,19)
InChI key
SAFFSHFEBNZKGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10E-940
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10E-940
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)